Få mere at vide
1,7-Dimethylnaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,7-Dimethylnaphthalene |
| CAS | 575-37-1 |
| Molekylær formel | C12 H12 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Naphthalene, 1,7-dimethyl-, 1,7-Dimethylnaphthalene, NSC 60773 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12/c1-9-6-7-11-5-3-4-10(2)12(11)8-9/h3-8H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc2cccc(C)c2c1 |
| IUPAC navn | 1,7-dimethylnaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.22 |
| Formel vægt | 156.0939 |