CAS RN 571190-22-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
6-Desacetyl Palbociclib, TRC
CAS: 571190-22-2 Molekylær formel: C22H27N7O Molekylvægt (g/mol): 405.5 Synonym: 8-Cyclopentyl-5-methyl-2-[[(5-piperazin-1-ylpyridin-2-yl)]amino]-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one; SMIL: CC1=CC(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Nc4ccc(cn4)N5CCNCC5)ncc13