accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 56843-28-8

IUPAC Navn: (E)-N-[(2,4-dichlorophenyl)methylidene]hydroxylamine
Synonymer: (E)-N-[(2,4-dichlorophenyl)methylidene]hydroxylamine
Molekylvægt (g/mol): 190.02
Molekylformel: C7H5Cl2NO
InChi Key: ONJQBRVMFRQQIG-ONNFQVAWSA-N
SMILES: O\N=C\C1=CC=C(Cl)C=C1Cl

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater