Få mere at vide
2,4-dichlorbenzaldehydoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10579782
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10579782 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10579782 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB04865DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichlorobenzaldehyde oxime
CAS 56843-28-8
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H5Cl2NO
Lineær formel Cl2C6H3CH=NOH
MDL nummer MFCD00173694
Mængde 1 g
Synonym 2,4-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,4-dichlorobenzaldoxime, benzaldoxime,4-dichloro, wln: qnu1r bg dg, 2,4-dichorobenzaldehyde oxime, benzaldehyde,4-dichloro-, oxime, 2,4-dichlorophenyl hydroxyimino methane, e-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, ne-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, z-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine
InChI nøgle ONJQBRVMFRQQIG-ONNFQVAWSA-N
SMIL O\N=C\C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
IUPAC navn (E)-N-[(2,4-dichlorphenyl)methyliden]hydroxylamin
Molekylvægt (g/mol) 190.02
PubChem CID 6434542
Formel vægt 190.03
Procent renhed 97%