accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5653-62-3

CH3ONOCH3

CAS RN 5653-62-3

IUPAC Navn: 2,3-dimethoxybenzonitrile
Synonymer: benzonitrile, 2,3-dimethoxy-
Molekylvægt (g/mol): 163.18
Molekylformel: C9H9NO2
InChi Key: LBXGBNHUNHWYRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=CC(C#N)=C1OC
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater