accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOClClCl

CAS RN 56348-72-2

IUPAC Navn: 1,2-dichloro-4-(3,4-dichlorophenoxy)benzene
Synonymer: 1,2-dichloro-4-(3,4-dichlorophenoxy)benzene
Molekylvægt (g/mol): 307.98
Molekylformel: C12H6Cl4O
InChi Key: DHLVZXZRIZBPKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(OC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)C=C1Cl
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater