accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFFFFFF

CAS RN 559-40-0

IUPAC Navn: octafluorocyclopent-1-ene
Synonymer: cyclopentene, octafluoro-
Molekylvægt (g/mol): 212.04
Molekylformel: C5F8
InChi Key: YBMDPYAEZDJWNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater