Få mere at vide
Octafluorocyclopentene, TRC
Artikelnummer. 30422271
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30422271 1 g
1 options
Artikelnummer. 30422271 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2731201G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octafluorocyclopentene
CAS 559-40-0
Molekylær formel C5F8
Mængde 1 g
Synonym Cyclopentene','1,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro- (ACI), 1,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorocyclopentene (ACI), Cyclopentene','octafluoro- (6CI','7CI','8CI','9CI), 1,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-cyclopentene, Flon C 1418, Fron C 1418, Octafluorocyclopentene, Perfluorocyclopentene, Zeorora ZFL 58
InChI formel InChI=1S/C5F8/c6-1-2(7)4(10,11)5(12,13)3(1,8)9
SMIL FC1=C(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
IUPAC navn 1,2,3,3,4,4,5,5-octafluorocyclopentene
Molekylvægt (g/mol) 212.04
Formel vægt 211.9872