accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2COCH2

CAS RN 557-40-4

IUPAC Navn: 3-(prop-2-en-1-yloxy)prop-1-ene
Synonymer: allyl ether
Molekylvægt (g/mol): 98.15
Molekylformel: C6H10O
InChi Key: ATVJXMYDOSMEPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C=CCOCC=C
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater