missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Allyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl Ether |
| CAS | 557-40-4 |
| Molekylær formel | C6H10O |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | 3,3'-Oxybis-1-propene, 3-(2-Propenoxy)-1-propene3-(Allyloxy)-1-propene, 4-Oxahepta-1,6-dieneDiallyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2 |
| SMIL | C=CCOCC=C |
| IUPAC navn | 3-prop-2-enoxyprop-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.14 |
| Formel vægt | 98.0732 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?