accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNOSNNSNH

CAS RN 556803-08-8

IUPAC Navn: 2-{[5-(benzylamino)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]sulfanyl}-N-(cyclohexylmethyl)acetamide
Synonymer: 2-{[5-(benzylamino)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]sulfanyl}-N-(cyclohexylmethyl)acetamide
Molekylvægt (g/mol): 376.54
Molekylformel: C18H24N4OS2
InChi Key: XBAZPYFIYYCZBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(CSC1=NN=C(NCC2=CC=CC=C2)S1)NCC1CCCCC1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater