missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
TCN 213, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Cyclohexylmethyl)-2-((5-((phenylmethyl)amino)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)-acetamide |
| CAS | 556803-08-8 |
| Molekylær formel | C18H24N4OS2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | TCN 213, N-(Cyclohexylmethyl)-2-[[5-[(phenylmethyl)amino]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]thio]-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N4OS2/c23-16(19-11-14-7-3-1-4-8-14)13-24-18-22-21-17(25-18)20-12-15-9-5-2-6-10-15/h2,5-6,9-10,14H,1,3-4,7-8,11-13H2,(H,19,23)(H,20,21) |
| SMIL | C1CCC(CC1)CNC(=O)CSC2=NN=C(S2)NCC3=CC=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.54 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?