CAS RN 55514-11-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Malonic Acid-2-13C, TRC
CAS: 55514-11-9 Molekylær formel: C213CH4O4 Molekylvægt (g/mol): 105.05 Synonym: Propanedioic Acid-2-13C,1,3-Propanedioic Acid-2-13C,Carboxyacetic Acid-2-13C,Dicarboxymethane-2-13C,Methanedicarboxylic Acid-2-13C,NSC 8124-2-13C,Malonic-2-13C Acid,[2-13C]Malonic Acid SMIL: OC([13C]([H])([H])C(O)=O)=O