CAS RN 5536-61-8
IUPAC Navn:
sodium 2-methylprop-2-enoate
Synonymer:
sodium polymethacrylate
Molekylvægt (g/mol):
108.07
Molekylformel:
C4H5NaO2
InChi Key:
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Na+].CC(=C)C([O-])=O