Få mere at vide
Sodium Methacrylate, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11442756 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11442756 100 g
1 options
Artikelnummer. 11442756 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521805550
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Methacrylate
CAS 5536-61-8
Molekylær formel C4H5NaO2
MDL nummer MFCD00045886
Mængde 100 g
Synonym sodium methacrylate, sodium polymethacrylate, acrynax, kometa, comet, komet, osakryl s, darvan 7, daxad 30, pma-na
InChI nøgle SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CC(=C)C([O-])=O
IUPAC navn sodium 2-methylprop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 108.07
PubChem CID 3255932