accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONH2

CAS RN 55-81-2

IUPAC Navn: 2-(4-methoxyphenyl)ethan-1-amine
Synonymer: 4-methoxyphenethylamine homoanisylamine 4-methoxy-2-phenethylamine 4-methoxy-β-phenylethylamine O-methyltyramine
Molekylvægt (g/mol): 151.21
Molekylformel: C9H13NO
InChi Key: LTPVSOCPYWDIFU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(CCN)C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater