missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, TRC

Artikelnummer. 30477404
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477404 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477404 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2660751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
CAS 55-81-2
Molekylær formel C9 H13 N O
Mængde 1 g
Synonym Benzeneethanamine, 4-methoxy-, Phenethylamine, p-methoxy- (6CI,8CI), 4-Methoxybenzeneethanamine, 1-(4-Methoxybenzyl)-N-methylamine, 2-(4-Methoxyphenyl)ethan-1-amine, 2-(4-Methoxyphenyl)ethanamine, 2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, 2-(p-Methoxyphenyl)ethylamine, 4-Methoxy-β-phenethylamine, 4-Methoxy-β-phenylethylamine, 4-Methoxyphenethylamine, 4-Methoxyphenylethylamine, Homoanisylamine, NSC 43687, O-Methyltyramine, Tyramine methyl ether, Tyramine, O-methyl-, [2-[4-(Methyloxy)phenyl]ethyl]amine, p-Methoxyphenethylamine
InChI formel InChI=1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
SMIL COc1ccc(CCN)cc1
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)ethanamine
Molekylvægt (g/mol) 151.21
Formel vægt 151.0997
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.