accessibility menu, dialog, popup

UserName

FHOH2N

CAS RN 53981-25-2

IUPAC Navn: 2-amino-6-fluorophenol
Synonymer: 2-amino-6-fluorophenol
Molekylvægt (g/mol): 127.12
Molekylformel: C6H6FNO
InChi Key: MDIAVSZFIQWYST-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(O)C(F)=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater