Få mere at vide
2-Amino-6-fluorophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-fluorophenol |
| CAS | 53981-25-2 |
| Molekylær formel | C6 H6 F N O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 6-Fluoro-2-aminophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6FNO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H,8H2 |
| SMIL | Nc1cccc(F)c1O |
| IUPAC navn | 2-amino-6-fluorophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.12 |
| Formel vægt | 127.0433 |