accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClClNS

CAS RN 53885-35-1

IUPAC Navn: hydrogen 5-[(2-chlorophenyl)methyl]-4H,5H,6H,7H-thieno[3,2-c]pyridine chloride
Synonymer: ticlid ticlopid tiklyd ticlodone
Molekylvægt (g/mol): 300.24
Molekylformel: C14H15Cl2NS
InChi Key: MTKNGOHFNXIVOS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].ClC1=CC=CC=C1CN1CCC2=C(C1)C=CS2
Certificeringer/compliance 
  • (1)
  • (1)
Farve 
  • (2)
Grad 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater