Få mere at vide
Ticlopidine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30462840
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462840 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462840 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0150.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ticlopidine hydrochloride
CAS 53885-35-1
Analyt- eller komponentnavne Ticlopidine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 Cl N S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ticlopidine Hydrochloride, 5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride (1:1), 5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride, 4C32, 53-32C, Anagregal, Caudaline, Nichistate, Panaldine, Panapidin, Ticlodone, Ticlodox, Ticlopidine hydrochloride, Ticlosin, Tiklid
InChI formel InChI=1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14;/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2
IUPAC navn 5-[(2-chlorophenyl)methyl]-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 300.25
Mængde 10 mg
Formel vægt 299.0302 g/mol