accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3C

CAS RN 538-93-2

IUPAC Navn: (2-methylpropyl)benzene
Synonymer: isobutylbenzene
Molekylvægt (g/mol): 134.22
Molekylformel: C10H14
InChi Key: KXUHSQYYJYAXGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)CC1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater