Få mere at vide
iso-Butylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutylbenzene |
| CAS | 538-93-2 |
| Molekylær formel | C10 H14 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzene, (2-methylpropyl)-, Benzene, isobutyl- (8CI), (2-Methylpropyl)benzene, 2-Methyl-1-phenylpropane, Isobutylbenzene, NSC 24848, i-Butylbenzene, iso-Butylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-methylpropylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.22 |
| Formel vægt | 134.1096 |