accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOHO

CAS RN 538-43-2

IUPAC Navn: 3-phenoxypropane-1,2-diol
Synonymer: phenyl glycerol
Molekylvægt (g/mol): 168.19
Molekylformel: C9H12O3
InChi Key: FNQIYTUXOKTMDM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC(O)COC1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)