missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Phenoxy-1,2-propanediol(>90%), TRC

Artikelnummer. 30412669
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412669 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412669 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31890850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxy-1,2-propanediol
CAS 538-43-2
Molekylær formel C9 H12 O3
Mængde 50 mg
Synonym 1,2-Propanediol','3-phenoxy-, 3-Phenoxy-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-phenoxypropane, 1-Phenoxy-2,3-propanediol, 1-Phenoxymethyl-1,2-ethanediol, 2,3-Dihydroxypropyl phenyl ether, 3-Phenoxy-1,2-propoanediol, Antodyne, Glycerol α-monophenyl ether, Glycerol α-phenyl ether, NSC 406489, Phenol glyceryl ether, Phenylglyceryl ether, α-Phenyl monoglyceryl ether
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c10-6-8(11)7-12-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8,10-11H,6-7H2
SMIL OCC(O)COc1ccccc1
IUPAC navn 3-Phenoxy-1,2-propanediol
Molekylvægt (g/mol) 168.19
Formel vægt 168.0786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.