accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOOOOOOOOOOOOHOOHOHHOOHOHHOHOHOOHOHHOOHOHBrBrBrBrBrBrBr

CAS RN 53784-83-1

IUPAC Navn: 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(bromomethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
Synonymer: 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(bromomethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
Molekylvægt (g/mol): 1575.27
Molekylformel: C42H63Br7O28
InChi Key: XNNRROJOWZLYCK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC1C(O)C2OC3OC(CBr)C(OC4OC(CBr)C(OC5OC(CBr)C(OC6OC(CBr)C(OC7OC(CBr)C(OC8OC(CBr)C(OC1OC2CBr)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater