Få mere at vide
Heptakis-6-brom-6-deoxy-beta-cyclodextrin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10105370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10105370 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 10105370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 299005000
Request Bulk or Custom Format
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptakis-6-bromo-6-deoxy-β-cyclodextrin
CAS 53784-83-1
Smeltepunkt 217°C to 221°C
Farve Hvid
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C42H63Br7O28
MDL nummer MFCD00803289
Mængde 500 mg
Synonym heptakis 6-bromo-6-deoxy-beta-cyclodextrin
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf,dmso,pyridine
InChI nøgle XNNRROJOWZLYCK-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC1C(O)C2OC3OC(CBr)C(OC4OC(CBr)C(OC5OC(CBr)C(OC6OC(CBr)C(OC7OC(CBr)C(OC8OC(CBr)C(OC1OC2CBr)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
IUPAC navn 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(brommethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2 .2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontane-36,37,38,39,40,41,42,45,4,-kol.
Molekylvægt (g/mol) 1575.27
PubChem CID 11137055
Formel vægt 1575.28
Fysisk form Pulver