accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNN

CAS RN 5376-10-3

IUPAC Navn: (1-benzyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Synonymer: (1-benzylimidazol-2-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol): 188.23
Molekylformel: C11H12N2O
InChi Key: SGIKRGDBBXWNRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=NC=CN1CC1=CC=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater