missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Mexiletine hydrochloride

Beskrivelse
Use-dependent sodium channel blocker (IC50 values are 75.3 and 23.6 μM for tonic and use-dependent block respectively). Class Ib antiarrhythmic, neuroprotective and antimyotonic agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mexiletine hydrochloride |
| CAS | 5376-10-3 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C11H12N2O |
| Formel vægt | 215.72 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.23 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?