CAS RN 53625-25-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(-)-Nefopam Hydrochloride, TRC
CAS: 53625-25-5 Molekylær formel: C17H19NO . HCl Molekylvægt (g/mol): 289.8 Synonym: (R)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride,(1R)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride,R-Nefopam Hydrochloride IUPAC navn: (1R)-5-methyl-1-phenyl-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocine;hydrochloride SMIL: Cl.CN1CCO[C@H](c2ccccc2)c3ccccc3C1