accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOO

CAS RN 5333-84-6

IUPAC Navn: 4-methyl-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
Synonymer: 4-methyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol): 166.18
Molekylformel: C9H10O3
InChi Key: XPEKVUUBSDFMDR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1C=CCC2C1C(=O)OC2=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater