missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic Anhydride, TRC

Artikelnummer. 30484018
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30484018 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30484018 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3379401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic Anhydride
CAS 5333-84-6
Molekylær formel C9 H10 O3
Mængde 1 g
Synonym 3a,4,7,7a-tetrahydro-4-methyl-1,3-Isobenzofurandione, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3-methyl- (6CI,8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-3-methylphthalic anhydride, 3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, 3-Methyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid anhydride, 3-Methyl-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3-Methyl-Δ4-tetrahydrophthalic anhydride, 3-Methyltetrahydrophthalic anhydride, ECH 202, I-MTHFA, NSC 2352
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-5-3-2-4-6-7(5)9(11)12-8(6)10/h2-3,5-7H,4H2,1H3
SMIL CC1C=CCC2C1C(=O)OC2=O
IUPAC navn 4-methyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.063
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.