accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOHHOHO

CAS RN 5328-63-2

IUPAC Navn: 2-methoxyoxane-3,4,5-triol
Synonymer: 2-methoxyoxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol): 164.16
Molekylformel: C6H12O5
InChi Key: ZBDGHWFPLXXWRD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1OCC(O)C(O)C1O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater