Få mere at vide
Methyl b-D-arabinopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-beta-D-arabinopyranoside |
| CAS | 5328-63-2 |
| Molekylær formel | C6 H12 O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Methyl β-D-arabinopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(7)2-11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4R,5R)-2-methoxytetrahydropyran-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0685 |