accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5325-97-3

IUPAC Navn: 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydrophenanthrene
Synonymer: 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydrophenanthrene
Molekylvægt (g/mol): 186.3
Molekylformel: C14H18
InChi Key: YSZLFGZFQTTZIQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CCC2=C(C1)C=CC1=C2CCCC1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater