missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydrophenanthrene (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydrophenanthrene |
| CAS | 5325-97-3 |
| Molekylær formel | C14 H18 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydrophenanthrene, NSC 240;sym-Octahydrophenanthrene |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h9-10H,1-8H2 |
| SMIL | C1CCc2c(C1)ccc3CCCCc23 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydrophenanthrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.29 |
| Formel vægt | 186.1409 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?