CAS RN 52619-05-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Betamethasone 21-O-Ethyl Carbonate, TRC
CAS: 52619-05-3 Molekylær formel: C25 H33 F O7 Molekylvægt (g/mol): 464.52 Synonym: Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-[(ethoxycarbonyl)oxy]-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11beta,16beta)-,(11beta,16beta)-21-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione,Betamethasone EP Impurity D IUPAC navn: ethyl [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] carbonate SMIL: CCOC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C