accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNNN

CAS RN 52109-67-8

IUPAC Navn: 5-methyl-6-phenylpyrazine-2,3-dicarbonitrile
Synonymer: 5-methyl-6-phenylpyrazine-2,3-dicarbonitrile
Molekylvægt (g/mol): 220.24
Molekylformel: C13H8N4
InChi Key: YKYXESCSPXPMKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(C#N)=C(N=C1C1=CC=CC=C1)C#N

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater