accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ClZn

CAS RN 5158-46-3

IUPAC Navn: chlorozincylium methanide
Synonymer: chlorozincylium methanide
Molekylvægt (g/mol): 115.87
Molekylformel: CH3ClZn
InChi Key: NMLXKNNXODLJIN-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [CH3-].Cl[Zn+]
Fysisk form 
  • (1)
Mængde 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater