Få mere at vide
Methylzinkchlorid, 2M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11955981 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 11955981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436080500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5158-46-3 | CH3ClZn | 115.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylzinc chloride
CAS 5158-46-3, 109-99-9
Farve Farveløs til gul
CAS min % 21.31, 75.32
CAS Max % 24.68, 78.69
Fysisk form Uklar løsning
Mængde 50 mL
Molekylær formel CH3ClZn
MDL nummer MFCD00192334
Flammepunkt −17°C
Synonym methylzinc chloride, chloro methyl zinc, methylzinc chloride solution, methylzinc chloride solution, 2.0 m in thf
InChI nøgle NMLXKNNXODLJIN-UHFFFAOYSA-M
SMIL [CH3-].Cl[Zn+]
IUPAC navn carbanid;chlorzink(1+)
Molekylvægt (g/mol) 115.87
PubChem CID 4152418
Formel vægt 115.87
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.90 to 2.20M
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.033
Tæthed 1.0330g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylzinc chloride, 2M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.