accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5129-61-3

IUPAC Navn: methyl 16-methylheptadecanoate
Synonymer: methyl isostearate
Molekylvægt (g/mol): 298.51
Molekylformel: C19H38O2
InChi Key: KDQIFKKWPMBNOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(C)C

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater