Få mere at vide
16-Methylheptadecanoic acid-methyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328026
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30328026 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30328026 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15086120
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 16-Methylheptadecanoic acid-methyl ester
CAS 5129-61-3
Analyt- eller komponentnavne 16-Methylheptadecanoic acid-methyl ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H38 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Heptadecanoic acid, 16-methyl-, methyl ester, Methyl 16-methylheptadecanoate
InChI formel InChI=1S/C19H38O2/c1-18(2)16-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15-17-19(20)21-3/h18H,4-17H2,1-3H3
SMIL COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(C)C
IUPAC navn methyl 16-methylheptadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 298.5
Mængde 10 mg
Formel vægt 298.2872 g/mol