Få mere at vide
16-Methylheptadecanoic acid-methyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16-Methylheptadecanoic acid-methyl ester |
| CAS | 5129-61-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 16-Methylheptadecanoic acid-methyl ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H38 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Heptadecanoic acid, 16-methyl-, methyl ester, Methyl 16-methylheptadecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38O2/c1-18(2)16-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15-17-19(20)21-3/h18H,4-17H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(C)C |
| IUPAC navn | methyl 16-methylheptadecanoate |
| Vis mere |