accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOO

CAS RN 51260-39-0

IUPAC Navn: 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
Synonymer: propylene carbonate arconate 5000 propylene carbonate preparation 4-methyldioxalone-2 propylene glycol cyclic carbonate propylenester kyseliny uhlicite carbonic acid, cyclic propylene ester carbonic acid, cyclic propylene ether 1,2-propylene carbonate dipropylene carbonate
Molekylvægt (g/mol): 102.09
Molekylformel: C4H6O3
InChi Key: RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1COC(=O)O1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater