missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-(-)-Propylene Carbonate, TRC

Artikelnummer. 30420174
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420174 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420174 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83674525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Propylene Carbonate
CAS 51260-39-0
Molekylær formel C4H6O3
Mængde 25 g
Synonym (4S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, (S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, (-)-(4S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, (-)-1-Methyl-2,4-dioxolan-3-one, (4S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, (S)-(-)-1,2-Propylene carbonate, (S)-Propylene carbonate
InChI formel InChI=1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
SMIL C[C@H]1COC(=O)O1
IUPAC navn (4S)-4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 102.09
Formel vægt 102.0317
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.