accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOClFFFNOO

CAS RN 50594-66-6

IUPAC Navn: 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoic acid
Synonymer: acifluorfen
Molekylvægt (g/mol): 361.66
Molekylformel: C14H7ClF3NO5
InChi Key: NUFNQYOELLVIPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(C=C2Cl)C(F)(F)F)=CC=C1[N+]([O-])=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater