accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 50563-36-5

IUPAC Navn: 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-methoxyethyl)acetamide
Synonymer: dimethachlor
Molekylvægt (g/mol): 255.74
Molekylformel: C13H18ClNO2
InChi Key: SCCDDNKJYDZXMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COCCN(C(=O)CCl)C1=C(C)C=CC=C1C
Koncentration 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Molekylvægt (g/mol) 
  • (1)
  • (4)
Opløsningsmiddel eller Matrix 
  • (2)
  • (2)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)