Få mere at vide
Dimethachlor 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318413
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318413 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30318413 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA09010183ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethachlor
CAS 50563-36-5
Analyt- eller komponentnavne Dimethachlor
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H18 Cl N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-10-5-4-6-11(2)13(10)15(7-8-17-3)12(16)9-14/h4-6H,7-9H2,1-3H3
SMIL COCCN(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1C
IUPAC navn 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-methoxyethyl)acetamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 255.74
Mængde 1 ml
Formel vægt 255.1026 g/mol