Få mere at vide
Dimethachlor 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethachlor |
| CAS | 50563-36-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dimethachlor |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 Cl N O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-10-5-4-6-11(2)13(10)15(7-8-17-3)12(16)9-14/h4-6H,7-9H2,1-3H3 |
| SMIL | COCCN(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1C |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-methoxyethyl)acetamide |
| Vis mere |