accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOBOHBrNF

CAS RN 501435-91-2

IUPAC Navn: (5-bromo-2-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
Synonymer: 5-bromo-2-fluoropyridin-3-ylboronic acid
Molekylvægt (g/mol): 219.8
Molekylformel: C5H4BBrFNO2
InChi Key: YAXKWQSQZIVTFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=CC(Br)=CN=C1F
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater