CAS RN 500112-74-3
IUPAC Navn:
5-(4-methylphenyl)-2H,3H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]thiazole-3-thione
Synonymer:
5-(4-methylphenyl)-2H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]thiazole-3-thione
Molekylvægt (g/mol):
247.33
Molekylformel:
C11H9N3S2
InChi Key:
LNDYWRMGFKFDTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=C(C=C1)C1=CSC2=NNC(=S)N12
1
–
1
af
1
Resultater