Få mere at vide
5-(4-methylphenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazol-3-thiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428275
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428275 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15428275 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33012.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 500112-74-3 | C11H9N3S2 | 247,334 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Methylphenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol
CAS 500112-74-3
Smeltepunkt 194 °C til 195 °C
Molekylær formel C11H9N3S2
MDL nummer MFCD06254379
Mængde 500 mg
Synonym 5-4-methylphenyl 1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-methylphenyl-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thiol, 5-p-tolyl thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-methylphenyl-2h-1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-methylphenyl-2h-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thione, 5-4-methylphenyl thiazolo 2,3-c-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-p-tolyl-2h-thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-methylphenyl-2h-thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-methylphenyl-2h-1,3-thiazolino 2,3-c 1,2,4-triazoline-3-thione, 5-4-methylphenyl 1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3 2h-thione
InChI nøgle LNDYWRMGFKFDTC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C2=CSC3=NNC(=S)N23
IUPAC navn 5-(4-methylphenyl)-2H-[1,3]thiazolo[2,3-c][1,2,4]triazol-3-thion
Molekylvægt (g/mol) 247.334
PubChem CID 2383729
Formel vægt 247.34
Procent renhed 96%